Beskrivelse
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
- Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- Ætsende syrer og baser
- Proteinrige prøver
- Mejeri
- Høje pH-værdier
- Høj temperatur
- Tilstopningsprøver
- Polymere dispersioner
- TRIS-kompatibel
Tilbehør& Omsorg
- Ikke-genopfyldelig - ingen yderligere elektrolyt påkrævet
- Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH-elektrode InLab Magt |
| Konnektortyper | S7 |
| Knudepunkt | Keramisk |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 12 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 130 °C |
| Type | Kombinationselektrode |
| Type påfyldningsopløsning | DPA Gel |
| Til brug med (applikation) | Høje temperaturer og biologiske medier |
| Til brug med (udstyr) | S7 til BNC (30281915) |
| Vis mere |