Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Maks Pro-ISM pH-elektrode
Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
Multi-pin
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
- Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- Høj-ion styrke
- Højtemperaturprøver
- Spildevand
- TRIS buffere
- Farmaceutisk& Biologiske prøver
- Organiske opløsningsmidler
- Frugtjuice
- Vand
- Generelt laboratorium
Tilbehør& Omsorg
- Ubevægelig glasmuffeforbindelse
- Genopfyldelig 3M KCl (51350072) - Hold sonden fyldt med elektrolyt for præcise resultater
- Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Anbefalet opbevaring
InLab storage solution
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Multi-pin |
| Knudepunkt | Ubevægelig glashylster |
| Materiale | Glas skaft |
| pH-område | 0 til 14 |
| Type | Kombinationselektrode; Integreret temperatursonde; Intelligent sensorstyring (ISM) teknologi |
| Til brug med (applikation) | Generelle laboratorieapplikationer |
| Til brug med (udstyr) | Multi-pin til BNC/RCA (30281896) |
| Intern reference | ARGENTHAL ™med Ag+ -fælde |
| membran | HA glas |
| Model- | InLab™ Maks Pro-ISM |
| Vis mere |