Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab OptiOx™ DO sensor
Artikelnummer. 11907811
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
5,00 m
10,00 m
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
11907811 5,00 m Hver
11927811 10,00 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11907811 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51344622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12060.00 DKK
    11402.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 657.17 DKK
    5% Slukket
På lager
Designet til barske miljøer. Mettler Toledo™ InLab OptiOx™ DO Sensor er en optisk opløst ilt-sensor med en integreret temperaturprobe og nemt udskiftelige sensorkapsler. Det robuste og håndterbare design bruger RDO teknologi og er velegnet til en bred vifte af anvendelser.
De OptiOx™ optisk målesystem nemt bestemmer opløst ilt baseret på pålidelige RDO (Rugged Dissolved Oxygen) teknologi. Dette bærbare system med et ergonomisk og robust design er ideelt udstyret til brug i laboratoriet (f.eks. til kvalitetsovervågning) eller, når det er udstyret med beskyttelsesskærmen, i barske markmiljøer.
  • Stabile resultater, hurtig respons: OptiOx er hurtig, præcis og giver meget reproducerbare resultater; fordi det ikke kemisk forbruger ilt, er det unødvendigt at omrøre prøven
  • Umiddelbart klar til brug: Systemet kræver ingen polariseringstid før måling og kræver sjældent kalibrering
  • Nem håndtering, ingen vedligeholdelse: Optisk måling kræver ingen membraner eller elektrolytopløsninger; hele systemet er vandtæt og støvtæt (IP67)
  • Udskiftelig sensorhætte: Giver pålidelige resultater i et helt år; når systemet indikerer behov for en ændring, skal du blot fjerne den gamle hætte og sætte en ny på
  • Holdbar beskyttelsesskærm: En skærm i rustfrit stål giver optimal beskyttelse i krævende miljøer og fungerer som et synke til dybere målesteder
  • Biokemisk iltbehov (BOD) adapter: Denne specielle adapter muliggør hurtig og nem måling i alle nuværende typer BOD-flasker
  • Altid den rigtige temperatur: Den integrerede temperatursonde garanterer måling med den rigtige temperaturkompensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt DO sensor InLab OptiOx-5m
Længde (metrisk) kabel 5,00 m
Sensortyper Opløst ilt (optisk)
Forbindelser Mini-LTW (IP67)
Opløst ilt (mætningsområde) 0 til 500 %
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 50 °C
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001 certificeret
Inkluderer Sensorsonde, sensorhætte, BOD-adapter, beskyttelsesskærm, fast kabel
Diameter (metrisk) krop 16 mm
Længde (metrisk) 65 mm (skaft)
Sondetype Temperatursonde: NTC 30 kΩ
Opløst ilt (koncentrationsområde) 0 til 50 mg/L