Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ Expert Pro ISM-5m pH-elektrode
Artikelnummer. 10014754 Shop alle Mettler Toledo produkter
Temperaturområde (metrisk).:
0 °C til 100 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10014754
Brand: Mettler Toledo™ 51344103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinations pH-elektrode med integreret temperatursonde. Mettler Toledo™ InLab™ Expert Pro ISM-5m pH-elektrode er robust, vedligeholdelsesvenlig og velegnet til brug i laboratoriet og i marken.
  • Integreret temperatursonde
  • PEEK aksel
  • 5m fast kabel og ISM
  • Transportabel
  • Robust
  • Fremragende kemisk og mekanisk modstand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH-elektrode InLab Ekspert Go-5m-ISM
Konnektortyper BNC og Phono stik, RCA
Materiale Keramisk
Model- InLab™ Ekspert Go-5m-ISM
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (metrisk) kabel 5 m