Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ekspert pH-elektroder
Artikelnummer. 11394203
Skift visning
Konnektortyper:
BNC og 6-benet, RCA
BNC og 6-benet, RCA IP67
BNC/ATC, RCA IP67
BNC/RCA IP67, RCA
BNC/RCA, RCA
DIN 19262, 4 mm bananprop
Multi-pin
S7
Inkluderer:
ISM Temperaturprobe
Kun elektrode
Pt1000 Temperaturprobe
Temperaturprobe
Temperaturprobe (NTC30)
Længde (metrisk) kabel:
1,2 m
1,8 m
10 m
2 m
Intet kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Inkluderer Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
11394203 BNC/RCA IP67, RCA ISM Temperaturprobe 1,2 m Hver
10454353 Multi-pin Temperaturprobe (NTC30) Intet kabel Hver
10009552 S7 Kun elektrode Intet kabel Hver
10610904 DIN 19262, 4 mm bananprop Pt1000 Temperaturprobe 1,2 m Hver
10040073 BNC og 6-benet, RCA ISM Temperaturprobe 2 m Hver
10454543 Multi-pin Pt1000 Temperaturprobe Intet kabel Hver
10660324 BNC/RCA, RCA Temperaturprobe 1,2 m Hver
10447144 BNC/ATC, RCA IP67 Temperaturprobe 2 m Hver
10431435 BNC og 6-benet, RCA IP67 ISM Temperaturprobe 1,8 m Hver
10594925 BNC og 6-benet, RCA IP67 ISM Temperaturprobe 10 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11394203 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 30014096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4940.00 DKK
    3127.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 1812.98 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En kombination pH-elektrode med PEEK plastskaft for kemisk og mekanisk holdbarhed, og et fast kabel. Designet til brug i en række forskellige applikationer.
Ideel til kritiske prøver såsom suspensioner eller prøver af ukendt sammensætning. Mettler Toledo Expert Series pH- og pH/ATC-kombinationselektroder med åben forbindelse sætter referenceelektroden i direkte kontakt med det målte medium, hvilket eliminerer muligheden for kontaminering eller blokering.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact og bærbare målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Funktioner a PEEK plastskaft til barske miljøer og kræver ingen vedligeholdelse
  • Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • General Lab
  • Drikkevarer
  • Spildevand
  • Suspenderede faste stoffer
  • Miljø
  • TRIS kompatibel
Tilbehør& Omsorg
  • Open Junction og ikke-genopfyldelig - ingen yderligere elektrolyt påkrævet
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC/RCA IP67, RCA
Knudepunkt Åben
Materiale PEEK
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombinationselektrode, integreret temperatursonde, intelligent sensorstyring (ISM ) Teknologi
Type påfyldningsopløsning Xerolyt Polymer
Til brug med (applikation) Emulsioner, suspensioner, spildevand og opløsninger indeholdende proteiner og sulfider
Til brug med (udstyr) Fast kabel til sensor
Inkluderer ISM Temperaturprobe
Intern reference ARGENTHAL
membran U-glas
Model- InLab Ekspert Pro-ISM
sonde NTC 30 kilohm
Svartid <20 sek.
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (engelsk) Kabel 47,2 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1,2 m
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm