Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ekspert pH-elektroder
Artikelnummer. 10594925 Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
BNC og 6-benet, RCA
BNC og 6-benet, RCA IP67
BNC/ATC, RCA IP67
BNC/RCA IP67, RCA
BNC/RCA, RCA
DIN 19262, 4 mm bananstik, 4 mm Banana Plug
Multi-pin
S7
Inkluderer:
ISM-temperaturføler
Kun elektrode
Pt1000 temperaturføler
Temperaturføler (NTC30)
Temperatursonde
Længde (metrisk) kabel:
1,2 m
1,8 m
10 m
2 m
Intet kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10594925
Brand: METTLER TOLEDO™ 51344104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En kombination pH-elektrode med PEEK plastskaft for kemisk og mekanisk holdbarhed, og et fast kabel. Designet til brug i en række forskellige applikationer.
Ideel til kritiske prøver såsom suspensioner eller prøver af ukendt sammensætning. Mettler Toledo Expert Series pH- og pH/ATC-kombinationselektroder med åben forbindelse sætter referenceelektroden i direkte kontakt med det målte medium, hvilket eliminerer muligheden for kontaminering eller blokering.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact og bærbare målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Funktioner a PEEK plastskaft til barske miljøer og kræver ingen vedligeholdelse
  • Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • General Lab
  • Drikkevarer
  • Spildevand
  • Suspenderede faste stoffer
  • Miljø
  • TRIS kompatibel
Tilbehør& Omsorg
  • Open Junction og ikke-genopfyldelig - ingen yderligere elektrolyt påkrævet
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC og 6-benet, RCA IP67
Knudepunkt Åben
Materiale PEEK
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology
Type påfyldningsopløsning Xerolyt Polymer
Til brug med (applikation) I barske miljøer, f.eks. i udendørs områder med næsten processor
Til brug med (udstyr) Fast kabel til sensor
Inkluderer ISM-temperaturføler
Intern reference ARGENTHAL
membran U-glas
Model- InLab™ Ekspert Go-ISM (10 m)
sonde NTC 30 kilohm
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (engelsk) Kabel 32.8 ft.
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 10 m
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm