Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ekspert pH-elektroder
Artikelnummer. 10454353 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Konnektortyper:
BNC og 6-benet, RCA
BNC og 6-benet, RCA IP67
BNC/ATC, RCA IP67
BNC/RCA IP67, RCA
BNC/RCA, RCA
DIN 19262, 4 mm bananstik, 4 mm Banana Plug
Multi-pin
S7
Inkluderer:
ISM-temperaturføler
Kun elektrode
Pt1000 temperaturføler
Temperaturføler (NTC30)
Temperatursonde
Længde (metrisk) kabel:
1,2 m
1,8 m
10 m
2 m
Intet kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Inkluderer Længde (metrisk) kabel unitSize
10454353 Multi-pin Temperaturføler (NTC30) Intet kabel Hver
10009552 S7 Kun elektrode Intet kabel Hver
10610904 DIN 19262, 4 mm bananstik, 4 mm Banana Plug Pt1000 temperaturføler 1,2 m Hver
10040073 BNC og 6-benet, RCA ISM-temperaturføler 2 m Hver
10454543 Multi-pin Pt1000 temperaturføler Intet kabel Hver
10660324 BNC/RCA, RCA Temperatursonde 1,2 m Hver
10447144 BNC/ATC, RCA IP67 Temperatursonde 2 m Hver
10431435 BNC og 6-benet, RCA IP67 ISM-temperaturføler 1,8 m Hver
10594925 BNC og 6-benet, RCA IP67 ISM-temperaturføler 10 m Hver
11394203 BNC/RCA IP67, RCA ISM-temperaturføler 1,2 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10454353 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51343104
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En kombination pH-elektrode med PEEK plastskaft for kemisk og mekanisk holdbarhed, og et fast kabel. Designet til brug i en række forskellige applikationer.
Ideel til kritiske prøver såsom suspensioner eller prøver af ukendt sammensætning. Mettler Toledo Expert Series pH- og pH/ATC-kombinationselektroder med åben forbindelse sætter referenceelektroden i direkte kontakt med det målte medium, hvilket eliminerer muligheden for kontaminering eller blokering.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact og bærbare målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Funktioner a PEEK plastskaft til barske miljøer og kræver ingen vedligeholdelse
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • General Lab
  • Drikkevarer
  • Spildevand
  • Suspenderede faste stoffer
  • Miljø
  • TRIS-kompatibel
Tilbehør& Omsorg
  • Open Junction og ikke-genopfyldelig - ingen yderligere elektrolyt påkrævet
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Multi-pin
Knudepunkt Dobbelt
Materiale PEEK
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombinationselektrode, integreret temperatursonde (NTC30)
Type påfyldningsopløsning Xerolyt Polymer
Til brug med (applikation) Emulsioner, suspensioner, spildevand og opløsninger indeholdende proteiner og sulfider
Til brug med (udstyr) Multi-pin til BNC (30281896)
Inkluderer Temperaturføler (NTC30)
Intern reference ARGENTHAL
membran U-glas
Model- InLab™ Ekspert NTC30
sonde NTC 30 kilohm ATC
Svartid <20 sek.
Opbevaringskrav FRISCOLYT-B
Temperatur (engelsk) Drift 0 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel Intet kabel
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm