Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ekspert pH-elektroder
Artikelnummer. 10040073 Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
BNC og 6-benet, RCA
BNC og 6-benet, RCA IP67
BNC/ATC, RCA IP67
BNC/RCA IP67, RCA
BNC/RCA, RCA
DIN 19262, 4 mm bananstik, 4 mm Banana Plug
Multi-pin
S7
Inkluderer:
ISM-temperaturføler
Kun elektrode
Pt1000 temperaturføler
Temperaturføler (NTC30)
Temperatursonde
Længde (metrisk) kabel:
1,2 m
1,8 m
10 m
2 m
Intet kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10040073
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En kombination pH-elektrode med PEEK plastskaft for kemisk og mekanisk holdbarhed, og et fast kabel. Designet til brug i en række forskellige applikationer.
Ideel til kritiske prøver såsom suspensioner eller prøver af ukendt sammensætning. Mettler Toledo Expert Series pH- og pH/ATC-kombinationselektroder med åben forbindelse sætter referenceelektroden i direkte kontakt med det målte medium, hvilket eliminerer muligheden for kontaminering eller blokering.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact og bærbare målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Funktioner a PEEK plastskaft til barske miljøer og kræver ingen vedligeholdelse
  • Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • General Lab
  • Drikkevarer
  • Spildevand
  • Suspenderede faste stoffer
  • Miljø
  • TRIS kompatibel
Tilbehør& Omsorg
  • Open Junction og ikke-genopfyldelig - ingen yderligere elektrolyt påkrævet
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC og 6-benet, RCA
Knudepunkt Dobbelt
Materiale PEEK
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology
Type påfyldningsopløsning Xerolyt Polymer
Til brug med (applikation) Emulsioner, suspensioner, spildevand og opløsninger indeholdende proteiner og sulfider
Til brug med (udstyr) Fast kabel til sensor
Inkluderer ISM-temperaturføler
Intern reference ARGENTHAL
membran U-glas
Model- InLab™ Ekspert Pro-ISM (2 m)
sonde NTC 30 kilohm ATC
Svartid <20 sek.
Opbevaringskrav FRISCOLYT-B
Temperatur (engelsk) Drift 0 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (engelsk) Kabel 78''
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 2 m
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm