Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Ekspert pH-elektroder
Beskrivelse
Ideel til kritiske prøver såsom suspensioner eller prøver af ukendt sammensætning. Mettler Toledo Expert Series pH- og pH/ATC-kombinationselektroder med åben forbindelse sætter referenceelektroden i direkte kontakt med det målte medium, hvilket eliminerer muligheden for kontaminering eller blokering.
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence , SevenCompact og bærbare målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
- Funktioner a PEEK plastskaft til barske miljøer og kræver ingen vedligeholdelse
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- General Lab
- Drikkevarer
- Spildevand
- Suspenderede faste stoffer
- Miljø
- TRIS-kompatibel
Tilbehør& Omsorg
- Open Junction og ikke-genopfyldelig - ingen yderligere elektrolyt påkrævet
- Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | S7 |
| Knudepunkt | Dobbelt |
| Materiale | PEEK |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, flad overflade |
| Type påfyldningsopløsning | Xerolyt Polymer |
| Til brug med (applikation) | Emulsioner, suspensioner, spildevand og opløsninger indeholdende proteiner og sulfider |
| Til brug med (udstyr) | S7 til BNC (30281915) |
| Inkluderer | Kun elektrode |
| Vis mere |