Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ InLab™ Nem pH-elektrode
Artikelnummer. 10426463 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/RCA IP67
S7
Model-:
InLab™ Let
InLab™ Nem BNC
Til brug med (udstyr):
Fast kabel til sensor
S7 til BNC (30281915)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Model- Til brug med (udstyr) unitSize
10426463 BNC/RCA IP67 InLab™ Nem BNC Fast kabel til sensor Hver
10786723 S7 InLab™ Let S7 til BNC (30281915) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10426463 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 51343011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En holdbar, polysulfon pH-elektrode med en integreret pærebeskytter og gelelektrolyt for at undgå besværet med genopfyldning i marken. Temperatursensorer sælges separat.
  • Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
  • Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
  • Akvarie vand
  • Læskedrikke
  • Øl
  • Generelt laboratorium
Tilbehør& Omsorg
  • Keramisk kryds
  • Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
  • Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
  • Temperatursensorer sælges separat (NTC 30 kΩ : 51300164, PT1000: 51300165)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC/RCA IP67
Knudepunkt Keramisk
Materiale Polysulfon
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombinationselektrode
Type påfyldningsopløsning Gel
Til brug med (applikation) Lav vedligeholdelse, feltmåling og undervisningsbrug
Til brug med (udstyr) Fast kabel til sensor
Intern reference Ag/AgCl
membran U-glas
Model- InLab™ Nem BNC
sonde NTC 30 kilohm
Svartid <20 sek.
Opbevaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 176 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1.2 m
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm