Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ DES™ Kabel
Artikelnummer. 31454080
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
1,2 m
3 m
5 m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel
31454080 1,2 m
31454046 3 m
31454050 5 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454080 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 31052331
På lager
Digitalt kabel designet til sikker forbindelse med DES sensorer, hvilket sikrer stabil signaltransmission og pålidelige måleresultater.
  • Ét kabel til alle digitale parametre
  • DES™ - Diagnostiserbar, Effektiv, Bæredygtig:
    • Øget effektivitet med sensordiagnostik
    • Hurtigere problemløsning, mindre nedetid, maksimal sensorlevetid og støtte til forebyggende vedligeholdelse.
  • Hold dig foran: Sensorens diagnostiske kapacitet overvåger sensorens tilstand, understøtter forebyggende vedligeholdelse, maksimerer sensorens levetid og forhindrer for tidlig kassering
  • Bæredygtig investering: DES™ digitale sensorer er et klogt valg. At bevare måleelektronikken og kun udskifte sensorakslen ved slutningen af dens levetid, eller det aftagelige kabel, der kan bruges til alle sensorer, hjælper med at reducere materialeaffald og dermed det økologiske fodaftryk
  • Øg produktivitet og effektivitet: Med diagnosticerede fejl muliggør brugervejledningen med fejlfindingsanbefalinger hurtigere problemløsning og reducerer nedetid. Det minimerer også håndteringsfejl og mindsker dermed behovet for specialiseret træning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kabel
Længde (metrisk) kabel 1,2 m