Beskrivelse
- Til brug med METTLER TOLEDO SevenExcellence og SevenCompact målere samt andre mærker. Tilslutningskabler kan være nødvendige.
- Intelligent sensorstyring (ISM ) elektroder fanger og gemmer kalibreringsdata, som derefter automatisk genkendes af måleren, når de er tilsluttet.
- Registrer elektrodekalibrering og resultater med LabX-software, der er designet til avanceret datahåndtering og overholdelse af 21CFR part 11.
- Kompatibel med InMotion Autosampler til at automatisere måling og rensning af op til 303 prøver.
Udvalgte applikationer
- Kolde prøver: kan måle ned til -30 °C
- TRIS kompatibel
Tilbehør& Omsorg
- Ubevægelig glasmuffeforbindelse, genopfyldelig med FRISCOLYT-B™ (51343185)
- Opbevar i 3M KCl (51350072) eller InLab Opbevaringsløsning (30111142)
- Anbefales til brug med METTLER TOLEDO buffere (poser: 51302080, flasker: 63056116)
Anbefalet opbevaring
InLab storage solution
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Multi-pin |
| Knudepunkt | Ubevægelig glashylster |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 1 til 11 |
| Type | Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology |
| Til brug med (applikation) | Måling af prøver ved lave temperaturer eller med lave ionkoncentrationer |
| Til brug med (udstyr) | Multi-pin til BNC/RCA (30281896) |
| Intern reference | ARGENTHAL™ med Ag+-fælde |
| membran | LoT glas |
| Model- | InLab™ Afkøle Pro-ISM |
| Vis mere |