Få mere at vide
Brady™ Inkjet-repositionerbare vinylrulleetiketter med 76,2 mm kerne
Artikelnummer. 17525146
Skift visning
Bredde (metrisk):
29 mm
57 mm
102 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17525146 29 mm
17515146 57 mm
17505146 102 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17525146 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 153650
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Takket være et særligt aggressivt klæbemiddel forbliver disse inkjet-printbare vinyletiketter på plads, når det er nødvendigt, og fjernes rent uden rester.
  • Holdbart og fleksibelt materiale gør den ideel til områder, hvor identifikation ofte ændres
  • Designet til rulle inkjet-printere
  • Servicetemperatur på -40 til 60 °C (-40 til 140 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Removable
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Vinyl (B-2581)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, sikkerhedsidentifikation, midlertidig mærkning
Til brug med (udstyr) J2000 og J4000 Inkjet printere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 1 Tape/Bag
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +60°C
Tykkelse (engelsk) 0.0054 in.
Tykkelse (metrisk) 0.137 mm
Dimensioner (LxB) 15.24 m x 28.58 mm
Længde (engelsk) 0,6 tommer
Længde (metrisk) 15 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 29 mm
Alternativt varenummer JPC-1125-2581