Få mere at vide
Brady™ Inkjet polypropylen rulleetiketter med 50,8 mm kerne
Artikelnummer. 17575136
Bredde (metrisk):
25 mm
76 mm
Højde (metrisk):
12,7 mm
25 mm
Artikelnummer. 17575136
Brand: Brady™ 153640
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette polypropylenmateriale er ideelt til fuldfarveidentifikation og stregkodeapplikationer, hvor der kræves modstand mod flydende nitrogen, autoklaveforhold og barske kemikalier.
  • Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan udskrives med inkjet
  • Ideel til laboratorieidentifikation, hvor etiketter kan komme i kontakt med skrappe kemikalier
  • Designet til rulle inkjet-printere
  • Servicetemperatur på -112 til 158 °F (-80 til 70 °C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polypropylen (B-7425J)
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, koldtemperatur og laboratoriemærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) J2000 og J4000 Inkjet printere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
nr. pr. pakke 1000
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -112°F to +158°F
Temperaturområde (metrisk) -80°C to +70°C
Tykkelse (engelsk) 0.005 in.
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Dimensioner (LxB) 25.40 x 76.2 mm
Længde (engelsk) 1 in.
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25 mm
Alternativt varenummer JP-18-7425J-SC