Få mere at vide
Brady™ Inkjet polypropylen rulleetiketter med 50,8 mm kerne
Artikelnummer. 17565136
Bredde (metrisk):
25 mm
76 mm
Højde (metrisk):
12,7 mm
25 mm
Artikelnummer. 17565136
Brand: Brady™ 153638
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dette polypropylenmateriale er ideelt til fuldfarveidentifikation og stregkodeapplikationer, hvor der kræves modstand mod flydende nitrogen, autoklaveforhold og barske kemikalier.
  • Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan udskrives med inkjet
  • Ideel til laboratorieidentifikation, hvor etiketter kan komme i kontakt med skrappe kemikalier
  • Designet til rulle inkjet-printere
  • Servicetemperatur på -112 til 158 °F (-80 til 70 °C)
Spezifikation
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polypropylen (B-7425J)
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, koldtemperatur og laboratoriemærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) J2000 og J4000 Inkjet printere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
nr. pr. pakke 1000
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -112°F to +158°F
Temperaturområde (metrisk) -80°C to +70°C
Tykkelse (engelsk) 0.005 in.
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Dimensioner (LxB) 12.70 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12,7 mm
Alternativt varenummer JP-59-7425J-SC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt