Få mere at vide
Brady™ Inkjet polypropylen rulleetiketter med 50,8 mm kerne
Bredde (metrisk):
25 mm
76 mm
Højde (metrisk):
12,7 mm
25 mm
Beskrivelse
- Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan udskrives med inkjet
- Ideel til laboratorieidentifikation, hvor etiketter kan komme i kontakt med skrappe kemikalier
- Designet til rulle inkjet-printere
- Servicetemperatur på -112 til 158 °F (-80 til 70 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | 2011/65/EU og 2015/863 |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polypropylen (B-7425J) |
| Print teknologi | Ink Jet |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |