Få mere at vide
Brady™ Inkjet polyester rulleetiketter med 76,2 mm kerne
Artikelnummer. 17595136
Skift visning
Bredde (metrisk):
57,2 mm
102 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17595136 57,2 mm
17585136 102 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17595136 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 153647
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkjet-printbar polyestertape med en specielt formuleret topcoat for forbedret holdbarhed og farve.
  • Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
  • Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
  • Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
  • Designet til rulle inkjet-printere
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Polyester (B-2569)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, anlægs- og generel identifikation, fareidentifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) J2000 og J4000 Inkjet printere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 Tape/Bag
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +60°C
Tykkelse (engelsk) 0.0047 in.
Tykkelse (metrisk) 0.1 mm
Dimensioner (LxB) 15.24 m x 57.15 mm
Længde (engelsk) 49 ft.
Længde (metrisk) 15 m
Bredde (engelsk) 2,25 tommer.
Bredde (metrisk) 57,2 mm
Alternativt varenummer JPC-2250-2569