Få mere at vide
Brady™ Inkjet-opløselige papirrulleetiketter
Artikelnummer. 17585146
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17585146 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17585146 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 153657
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Papirmaterialet på disse etiketter opløses fuldstændigt i varmt vand inden for 30 sekunder og efterlader ingen klæbemiddelrester.
  • Ideel til brug i laboratorieindstillinger, aktivsporing eller generel brug
  • En let at fjerne, miljøvenlig, print-on-demand inkjet-labelløsning
  • Nem fjernelse sparer tid under ommærkningsprocessen
  • Trykfølsomt klæbemiddel giver mulighed for hurtig og nem påføring
  • Designet til rulle inkjet-printere
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Papir (B-403)
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, laboratoriemærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) J2000 og J4000 Inkjet printere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 1 Tape/Bag
Temperaturområde (engelsk) -94°F to +212°F
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +100°C
Tykkelse (engelsk) 0.0030 in.
Tykkelse (metrisk) 0.08 mm
Dimensioner (L x B) 15.24 m x 57.15 mm
Længde (engelsk) 49 ft.
Længde (metrisk) 15 m
Bredde (engelsk) 2,2 tommer
Bredde (metrisk) 57 mm
Alternativt varenummer JPC-2250-403