Få mere at vide
B Braun™ Injekt™ Solo engangs Centric Luer todelt sprøjte
Artikelnummer. 12762637
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
12762637 2 mL Pakke med 100
10354641 5 mL Pakke med 100
10292941 20 mL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12762637 Leverandør B Braun™ Leverandørnr. 4606701V
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen/polyethylen. B. Braun™ Injekt™ Solo engangs Centric Luer-lock todelt sprøjte har højkontrast gradueringer for ideel læsbarhed.
  • Fremstillet af polypropylen/polyethylen
  • ''Grønt stempel
  • „Meget gennemsigtig tønde
  • „Sort graduering med høj kontrast, permanent markering, ideel læsbarhed
  • „Sikker stempel-backstop
  • ''Nem aspiration op til maksimal volumen
  • „Latexfri/PVC-fri
  • ''Fri silikoneolie
  • Enkelt sterilpakket (i æske med 100 stk.)
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7886-1
Materiale Polyethylen, Polypropylen
Farve Grønt stempel
Oversigt Sort graduering
Til brug med (applikation) Ideel til simple injektioner, vaccinationer og mere
Latex fri Ja
Produkttype Centric Luer-lock 2-delt sprøjte
Engangs Engangsbrug
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 2 mL
Tilslutningstype Centrisk Luer Lock
Uddannet Ja