Få mere at vide
B Braun™ Injekt™ Solo engangs Centric Luer todelt sprøjte
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen/polyethylen
- ''Grønt stempel
- „Meget gennemsigtig tønde
- „Sort graduering med høj kontrast, permanent markering, ideel læsbarhed
- „Sikker stempel-backstop
- ''Nem aspiration op til maksimal volumen
- „Latexfri/PVC-fri
- ''Fri silikoneolie
- Enkelt sterilpakket (i æske med 100 stk.)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7886-1 |
| Materiale | Polyethylen, Polypropylen |
| Farve | Grønt stempel |
| Oversigt | Sort graduering |
| Til brug med (applikation) | Ideel til simple injektioner, vaccinationer og mere |
| Latex fri | Ja |
| Produkttype | Centric Luer-lock 2-delt sprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 100/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Vis mere |