Få mere at vide
B Braun™ Injekt Solo kegle sprøjter
Artikelnummer. 12722637
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 mL
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
12722637 2 mL Steril Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12722637 Leverandør B Braun™ Leverandørnr. 4606027V
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nyd den jævne, stabile drift af B Braun™ Solo Cone Leur sprøjte. Dens grønne stempel muliggør let genkendelse af fyldningsvolumener, og dens dobbeltforseglede prop holder indholdet intakt.
  • Injekt™
  • Gennemsigtig tønde med gradueringer
  • Grønt stempel
  • Løbe og stempelstang: Polypropylen
  • Ingen DEHP eller naturgummi
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 7886-1
Produkttype sprøjte
Engangs Engangsbrug
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 2 mL