Få mere at vide
Miele Professional™ Injektordyse
Artikelnummer. p-8013834 Shop alle Miele produkter
Model-:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 dia. x 110 mm L
2,5 dia. x 90 mm L
4 dia. x 140 mm L
4 dia. x 160 mm L
4 dia. x 180 mm L
6 dia. x 240 mm L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10486402
Brand: Miele Professional™ 3810320
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Injektordyser med plaststøtter
  • Velegnet til standard mobile injektorenheder og injektorkurve
  • Velegnet til f.eks. målekolber og reagensglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Injektordyse
Farve Rustfrit stål
Model- ID 90
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium
Inkluderer Plaststøtte
Dimensions (Dia. x H) 2,5 dia. x 90 mm L
Mængde 1 hver