Få mere at vide
Miele Professional™ Injektordyse
Shop alle Miele produkter
Model-:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 dia. x 110 mm L
2,5 dia. x 90 mm L
4 dia. x 140 mm L
4 dia. x 160 mm L
4 dia. x 180 mm L
6 dia. x 240 mm L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til standard mobile injektorenheder og injektorkurve
- Velegnet til f.eks. målekolber og reagensglas
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Injektordyse |
| Farve | Rustfrit stål |
| Model- | ID 140 |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Inkluderer | Plaststøtte |
| Dimensions (Dia. x H) | 4 dia. x 140 mm L |
| Mængde | 1 hver |