Beskrivelse
- Velegnet til standard mobile injektorenheder og injektorkurve
- Velegnet til f.eks. målekolber og reagensglas
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Injektordyse |
| Farve | Rustfrit stål |
| Model- | ID 160 |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Inkluderer | Plaststøtte |
| Dimensions (Dia. x H) | 4 dia. x 160 mm L |
| Mængde | 1 hver |