Få mere at vide
Miele Professional™ Injektordyse
Artikelnummer. 10640384 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Model-:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 dia. x 110 mm L
2,5 dia. x 90 mm L
4 dia. x 140 mm L
4 dia. x 160 mm L
4 dia. x 180 mm L
6 dia. x 240 mm L
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Dimensions (Dia. x H) Pakningsstørrelse
10640384 ID 240 6 dia. x 240 mm L Hver
10486402 ID 90 2,5 dia. x 90 mm L Hver
10008441 ID 110 2,5 dia. x 110 mm L Hver
10764523 ID 140 4 dia. x 140 mm L Hver
10712993 ID 160 4 dia. x 160 mm L Hver
10231572 ID 180 4 dia. x 180 mm L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10640384 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3810400
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Injektordyser med plaststøtter
  • Velegnet til standard mobile injektorenheder og injektorkurve
  • Velegnet til f.eks. målekolber og reagensglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Injektordyse
Model- ID 240
Inkluderer Plaststøtte
Dimensions (Dia. x H) 6 dia. x 240 mm L
Mængde 1 hver