Få mere at vide
Miele Professional Injektordyse A 845/2
Artikelnummer. 30130345 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
55 mm
Artikelnummer. Dybde (metrisk)
30130345 55 mm
1 options
Artikelnummer. 30130345 Leverandør Miele Professional Leverandørnr. 11116130
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Injektormundstykke A 845/2 med plaststøtter.
  • Velegnet til mobile injektorenheder og kurve skrueforbindelse
  • En del af EasyLoad system
  • Emballageenhed med 10 dyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Injektordyse
Inkluderer Plaststøtter
Dybde (metrisk) 55 mm
Højde (metrisk) 125 mm
Længde (metrisk) 60 mm