Få mere at vide
Miele Professional™ Injektormundstykke
Artikelnummer. 10058471 Shop alle Miele produkter
Skift visning
:
Produkttype: E 353
Artikelnummer.
10058471 Produkttype: E 353
1 options
Artikelnummer. 10058471 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3809530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klemmer E 353, højdejusterbare for optimal placering af laboratorieglasvarer på dysen
  • Velegnet til injektordyse E 351
  • Højdejusterbar låsning
  • Velegnet til f.eks. flasker, Erlenmeyer-kolber og rundbundede kolber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rilsan-belagt tråd
Produkttype Injektordyse
Farve Rustfrit stål, hvid
Model- E 353
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium
Mængde 1 hver