Få mere at vide
Miele Professional™ Injektormundstykke
Artikelnummer. 10454635 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Dybde: 220 mm
Artikelnummer.
10454635 Dybde: 220 mm
1 options
Artikelnummer. 10454635 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 3809540
Klemmer E 354, højdejusterbare for optimal placering af laboratorieglasvarer på dysen
  • Velegnet til injektordyse E 352
  • Højdejusterbar låsning
  • Velegnet til f.eks. flasker, Erlenmeyer-kolber og rundbundede kolber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Klemmer
Materiale Rustfrit stål
Farve Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Labvasker
Dybde (metrisk) 220 mm