Få mere at vide
Miele Professional™ Injektormundstykke
Artikelnummer. 10518573 Shop alle Miele produkter
:
Dybde: 220 mm
Artikelnummer. 10518573
Brand: Miele Professional™ 3809510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Injektordyser E 352 til optimal rengøring af vasketøjet
  • Velegnet til brug i en mobil injektorenhed
  • Kan kombineres med klemme E 354
  • Ø6 x 220 mm, skrueforbindelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Injektormundstykke
Materiale Rustfrit stål
Farve Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Labvasker
Størrelse 6 mm dia.