Få mere at vide
Miele Professional™ Injektormundstykke
Artikelnummer. 15420575 Shop alle Miele produkter
:
Dybde: 240 mm
Artikelnummer. 15420575
Brand: Miele Professional™ 3583540
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Injektordyser SD-B til butyrometre
  • Til mobile injektorenheder
  • Inkl. gevind, 4 x 140 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Farve Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium
Dybde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 223 mm