Få mere at vide
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Artikelnummer. 15640249 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,75 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Blandet
Længde (metrisk):
105 mm
120 mm
78,5 mm
Blandet
Mængde:
1
2
5
25
Produkttype:
Blandet liner pakke
Dele FocusLiner
Direct Straight Liner
Direkte lige liner
Dobbelt Taper Cyclo Liner
Forvirret PTV Liner
PTV Baffle Liner (Siltek )
PTV Liner
PTV Liner med sintret foring
PTV Silcosteel Liner
PTV Siltek Metal liner
PTV Straight Liner
PTV Straight Liner (deaktiveret)
PTV lige foring
PTV liner med tre bafler
PTV-liner, koncentriske baffler
PTV-liner, tre bafler
Precision Liner
Præcisionsliner
Split Straight Liner
Split lige foring
Split/Splitfri foring
Split/Splitless Liner
Split/Splitless Mini-Lam Liner
Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack
Split/Splitless Straight Liner
Splitfri foring
Splitfri foring, dobbelt konisk
Splitfri foring, enkelt konisk
Splitfri præcisionsliner
Splitless Liner
Splitless Liner med Double Taper
Splitless Liner med Single Taper
Splitless Precision Liner
Splitless Straight Liner
Splitless Straight Liner (Siltek )
Splittet FocusLiner
Tenax
Packungsgröße:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 5
76 product options available for selection
Product selection table with 76 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Mængde Produkttype unitSize
15640249 1 mm 120 mm 5 PTV Liner Pakke med 5
10299954 2 mm 120 mm 2 PTV Siltek Metal liner Pakke med 2
10428854 1 mm 120 mm 2 PTV Siltek Metal liner Pakke med 2
11827310 1 mm 120 mm 2 PTV Silcosteel Liner Pakke med 2
10651324 5 mm 105 mm 5 Split Straight Liner Pakke med 5
10572075 3 mm 105 mm 5 Split Straight Liner Pakke med 5
10455173 5 mm 105 mm 5 Splitless Straight Liner Pakke med 5
11827290 1 mm 120 mm 5 PTV Straight Liner Pakke med 5
10651914 2 mm 120 mm 5 PTV Straight Liner Pakke med 5
10209964 2 mm 120 mm 5 PTV Liner med sintret foring Pakke med 5
10714847 1 mm 120 mm 5 PTV liner med tre bafler Pakke med 5
11877350 0,75 mm 105 mm 5 Split/Splitless Straight Liner Pakke med 5
10732527 5 mm 105 mm 25 Split lige foring Pakke med 25
10732147 3 mm 105 mm 25 Split lige foring Pakke med 25
11520964 5 mm 105 mm 25 Splitless Straight Liner Pakke med 25
10619865 1 mm 120 mm 25 PTV lige foring Pakke med 25
10690616 2 mm 120 mm 25 PTV Straight Liner Pakke med 25
10147694 1 mm 120 mm 25 PTV-liner, tre bafler Pakke med 25
10416113 5 mm 105 mm 5 Dele FocusLiner Pakke med 5
10300875 2 mm 120 mm 5 PTV Baffle Liner (Siltek ) Pakke med 5
10594465 3 mm 105 mm 5 Splitless Straight Liner (Siltek ) Pakke med 5
10314273 5 mm 105 mm 5 Splittet FocusLiner Pakke med 5
10751957 5 mm 105 mm 5 Splitless Precision Liner Pakke med 5
10489614 5 mm 105 mm - Splittet FocusLiner Pakke med 25
10764247 5 mm 105 mm 25 Dele FocusLiner Pakke med 25
10761957 5 mm 105 mm 25 Splittet FocusLiner Pakke med 25
10053004 2 mm 120 mm 5 PTV Straight Liner (deaktiveret) Pakke med 2
10209174 2 mm 120 mm 2 PTV Siltek Metal liner Pakke med 2
15237498 4 mm 78,5 mm 5 Split/Splitless Mini-Lam Liner Pakke med 5
15247498 Blandet Blandet 5 Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack Pakke med 5
10190553 3 mm 105 mm 5 Splitless Straight Liner Pakke med 5
15458000 5 mm 105 mm 1 Direkte lige liner Hver
15488000 3 mm 105 mm 1 Split lige foring Hver
15418010 3 mm 105 mm 1 Splitfri foring Hver
15448010 5 mm 105 mm 1 Splitfri foring Hver
15468000 5 mm 105 mm 5 Direct Straight Liner Pakke med 5
15498000 3 mm 105 mm 5 Split lige foring Pakke med 5
15428010 3 mm 105 mm 5 Splitless Liner Pakke med 5
15408000 4 mm 78,5 mm 5 Precision Liner Pakke med 5
15438000 1 mm 78,5 mm 5 Direct Straight Liner Pakke med 5
15457980 4 mm 78,5 mm 5 Split/Splitless Liner Pakke med 5
15487980 4 mm 78,5 mm 5 Split/Splitless Straight Liner Pakke med 5
15417990 4 mm 78,5 mm 5 Splitless Liner med Single Taper Pakke med 5
15447990 4 mm 78,5 mm 5 Splitless Liner med Single Taper Pakke med 5
15477990 4 mm 78,5 mm 5 Splitless Liner med Double Taper Pakke med 5
15458010 5 mm 105 mm 5 Splitless Liner Pakke med 5
15488010 5 mm 105 mm 5 Precision Liner Pakke med 5
15478000 5 mm 105 mm 25 Direkte lige liner Pakke med 25
15408010 3 mm 105 mm 25 Split lige foring Pakke med 25
15438010 3 mm 105 mm 25 Splitfri foring Pakke med 25
15468010 5 mm 105 mm 25 Splitfri foring Pakke med 25
15447980 4 mm 78,5 mm 1 Split/Splitfri foring Hver
15497990 4 mm 78,5 mm 1 Præcisionsliner Hver
15477980 4 mm 78,5 mm 1 Split/Splitless Straight Liner Hver
15428000 1 mm 78,5 mm 1 Direkte lige liner Hver
15407990 4 mm 78,5 mm 1 Splitfri foring, enkelt konisk Hver
15467990 4 mm 78,5 mm 1 Splitfri foring, dobbelt konisk Hver
15437990 4 mm 78,5 mm 1 Splitfri foring, enkelt konisk Hver
15418000 4 mm 78,5 mm 25 Precision Liner Pakke med 25
15467980 4 mm 78,5 mm 25 Split/Splitless Liner Pakke med 25
15497980 4 mm 78,5 mm 25 Split/Splitless Straight Liner Pakke med 25
15448000 1 mm 78,5 mm 25 Direct Straight Liner Pakke med 25
15427990 4 mm 78,5 mm 25 Splitless Liner med Single Taper Pakke med 25
15487990 4 mm 78,5 mm 25 Splitless Liner med Double Taper Pakke med 25
15457990 4 mm 78,5 mm 25 Splitless Liner med Single Taper Pakke med 25
15438020 2 mm 120 mm 1 PTV-liner, koncentriske baffler Hver
15478010 5 mm 105 mm 1 Præcisionsliner Hver
15408020 5 mm 105 mm 1 Splitfri præcisionsliner Hver
15448020 2 mm 120 mm 5 Forvirret PTV Liner Pakke med 5
15418020 5 mm 105 mm 5 Splitless Precision Liner Pakke med 5
15458020 2 mm 120 mm 25 PTV-liner, koncentriske baffler Pakke med 25
15498010 5 mm 105 mm 25 Præcisionsliner Pakke med 25
15428020 5 mm 105 mm 25 Splitfri præcisionsliner Pakke med 25
15548813 Blandet Blandet 5 Blandet liner pakke Pakke med 5
16646912 4 mm 78,5 mm 5 Dobbelt Taper Cyclo Liner -
30130381 2 mm 120 mm 1 Tenax -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 76 options available.
76 options
Product Code. 15640249 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 453T2171UI
Brug guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners til konsekvent høj nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse.
Brug guldstandarden i GC liners ydeevne og konsistens. LinerGOLD GC Liners giver øget træghed, hvilket fører til øget nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse. Disse indsprøjtningsportsforinger leverer:
  • Øget nøjagtighed og følsomhed i analyse, hvilket forhindrer tab af følsomme forbindelser i analyse
  • Lavere detektionsgrænser ved analyse af aktive og følsomme forbindelser
  • Fremragende reproducerbarhed giver tillid til dine resultater fra liner til liner
  • Konsekvent højt præstationsniveau gang på gang
LinerGOLD GC liners er fremstillet og testet for at sikre, at du har tillid til hver liner, den installeres på dit GC-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 5
Længde (metrisk) 120 mm
Emballagemateriale Ingen
Produkttype PTV Liner
Diameter (metrisk) Indvendig 1 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 2.75 mm
Til brug med (udstyr) TRACE Ultra og TRACE FOCUS instrumenter
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.