Få mere at vide
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Brug guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners til konsekvent høj nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse.
Brand:  Thermo Scientific™ 45350030-UI
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15468000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 DKK
    1314.66 DKK / Pakke med 5
    Spare 10.34 DKK
    0.78% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Brug guldstandarden i GC liners ydeevne og konsistens. LinerGOLD GC Liners giver øget træghed, hvilket fører til øget nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse. Disse indsprøjtningsportsforinger leverer:
  • Øget nøjagtighed og følsomhed i analyse, hvilket forhindrer tab af følsomme forbindelser i analyse
  • Lavere detektionsgrænser ved analyse af aktive og følsomme forbindelser
  • Fremragende reproducerbarhed giver tillid til dine resultater fra liner til liner
  • Konsekvent højt præstationsniveau gang på gang
LinerGOLD GC liners er fremstillet og testet for at sikre, at du har tillid til hver liner, den installeres på dit GC-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
5
Ingen
5 mm
TRACE Ultra og TRACE FOCUS instrumenter
105 mm
Direct Straight Liner
8 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners >
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.