Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografi forsyninger
- Kromatografi Port Injection Liners
- Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Artikelnummer. 15457980 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) Indvendig | Længde (metrisk) | Mængde | Produkttype | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15457980 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Split/Splitless Liner | Pakke med 5 |
| 10299954 | 2 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek Metal liner | Pakke med 2 |
| 10428854 | 1 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek Metal liner | Pakke med 2 |
| 11827310 | 1 mm | 120 mm | 2 | PTV-liner Silcosteel til OC | Pakke med 2 |
| 10651324 | 5 mm | 105 mm | 5 | Split Straight Liner | Pakke med 5 |
| 10572075 | 3 mm | 105 mm | 5 | Split Straight Liner | Pakke med 5 |
| 10455173 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless Straight Liner | Pakke med 5 |
| 11827290 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV Straight Liner | Pakke med 5 |
| 10651914 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV Straight Liner | Pakke med 5 |
| 10209964 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV-foring, sintret foring | Pakke med 5 |
| 10714847 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV-foring, tre baffler | Pakke med 5 |
| 11877350 | 0,75 mm | 105 mm | 5 | PTV split/splitless lige liner | Pakke med 5 |
| 10732527 | 5 mm | 105 mm | 25 | Split Straight Liner | Pakke med 25 |
| 10732147 | 3 mm | 105 mm | 25 | Split Straight Liner | Pakke med 25 |
| 11520964 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless Straight Liner | Pakke med 25 |
| 10619865 | 1 mm | 120 mm | 25 | PTV Straight Liner | Pakke med 25 |
| 10690616 | 2 mm | 120 mm | 25 | PTV Straight Liner | Pakke med 25 |
| 10147694 | 1 mm | 120 mm | 25 | PTV-foring, tre baffler | Pakke med 25 |
| 10416113 | 5 mm | 105 mm | 5 | Dele FocusLiner | Pakke med 5 |
| 10300875 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV Baffle Liner (Siltek ) | Pakke med 5 |
| 10594465 | 3 mm | 105 mm | 5 | Splitless Straight Liner (Siltek ) | Pakke med 5 |
| 10314273 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splittet FocusLiner | Pakke med 5 |
| 10751957 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless FocusLiner til 50 mm nål | Pakke med 5 |
| 10489614 | 5 mm | 105 mm | - | Splittet FocusLiner | Pakke med 25 |
| 10764247 | 5 mm | 105 mm | 25 | Dele FocusLiner | Pakke med 25 |
| 10761957 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splittet FocusLiner | Pakke med 25 |
| 10053004 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV glas lige liner (deaktiveret) | Pakke med 2 |
| 10209174 | 2 mm | 120 mm | 2 | PTV Siltek metalforing, uld | Pakke med 2 |
| 15237498 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Split/Splitless Mini-Lam Liner | Pakke med 5 |
| 15247498 | Mixed | Blandet | 5 | Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack | Pakke med 5 |
| 10190553 | 3 mm | 105 mm | 5 | Splitless Straight Liner | Pakke med 5 |
| 15458000 | 5 mm | 105 mm | 1 | Direct Straight Liner | Hver |
| 15488000 | 3 mm | 105 mm | 1 | Split Straight Liner | Hver |
| 15418010 | 3 mm | 105 mm | 1 | Splitless Liner | Hver |
| 15448010 | 5 mm | 105 mm | 1 | Splitless Liner | Hver |
| 15468000 | 5 mm | 105 mm | 5 | Direct Straight Liner | Pakke med 5 |
| 15498000 | 3 mm | 105 mm | 5 | Split Straight Liner | Pakke med 5 |
| 15428010 | 3 mm | 105 mm | 5 | Splitless Liner | Pakke med 5 |
| 15408000 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Precision Liner | Pakke med 5 |
| 15438000 | 1 mm | 78,5 mm | 5 | Direct Straight Liner | Pakke med 5 |
| 15487980 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Split/Splitless Straight Liner | Pakke med 5 |
| 15417990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless liner, enkelt konisk | Pakke med 5 |
| 15447990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless foring, enkelt konisk foring, uld | Pakke med 5 |
| 15477990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Splitless liner, dobbelt taper | Pakke med 5 |
| 15458010 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless Liner | Pakke med 5 |
| 15488010 | 5 mm | 105 mm | 5 | Precision Liner | Pakke med 5 |
| 15478000 | 5 mm | 105 mm | 25 | Direct Straight Liner | Pakke med 25 |
| 15408010 | 3 mm | 105 mm | 25 | Split Straight Liner | Pakke med 25 |
| 15438010 | 3 mm | 105 mm | 25 | Splitless Liner | Pakke med 25 |
| 15468010 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless Liner | Pakke med 25 |
| 15447980 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Split/Splitless Liner | Hver |
| 15497990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Precision Liner | Hver |
| 15477980 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Split/Splitless Straight Liner | Hver |
| 15428000 | 1 mm | 78,5 mm | 1 | Direct Straight Liner | Hver |
| 15407990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Splitless liner, enkelt konisk | Hver |
| 15467990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Splitless liner, dobbelt taper | Hver |
| 15437990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Splitless liner, enkelt konisk | Hver |
| 15418000 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Precision Liner | Pakke med 25 |
| 15467980 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Split/Splitless Liner | Pakke med 25 |
| 15497980 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Split/Splitless Straight Liner | Pakke med 25 |
| 15448000 | 1 mm | 78,5 mm | 25 | Direct Straight Liner | Pakke med 25 |
| 15427990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless liner, enkelt konisk | Pakke med 25 |
| 15487990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless liner, dobbelt taper | Pakke med 25 |
| 15457990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Splitless foring, enkelt konisk foring, uld | Pakke med 25 |
| 15438020 | 2 mm | 120 mm | 1 | PTV-foring, koncentriske baffler | Hver |
| 15478010 | 5 mm | 105 mm | 1 | Precision Liner | Hver |
| 15408020 | 5 mm | 105 mm | 1 | Splitless Precision Liner | Hver |
| 15640249 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV-foring, offset 5 baffel | Pakke med 5 |
| 15448020 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV-foring, koncentriske baffler | Pakke med 5 |
| 15418020 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless Precision Liner | Pakke med 5 |
| 15458020 | 2 mm | 120 mm | 25 | PTV-foring, koncentriske baffler | Pakke med 25 |
| 15498010 | 5 mm | 105 mm | 25 | Precision Liner | Pakke med 25 |
| 15428020 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless Precision Liner | Pakke med 25 |
| 15548813 | Mixed | Blandet | 5 | Blandet liner pakke | Pakke med 5 |
| 16646912 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Dobbelt Taper Cyclo Liner | - |
| 30130381 | 2 mm | 120 mm | 1 | PTV Liner, Tenax TA | - |
Brug rabatkode 27993
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27993" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Brug guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners til konsekvent høj nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse.
Brug guldstandarden i GC liners ydeevne og konsistens. LinerGOLD GC Liners giver øget træghed, hvilket fører til øget nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse. Disse indsprøjtningsportsforinger leverer:
- Øget nøjagtighed og følsomhed i analyse, hvilket forhindrer tab af følsomme forbindelser i analyse
- Lavere detektionsgrænser ved analyse af aktive og følsomme forbindelser
- Fremragende reproducerbarhed giver tillid til dine resultater fra liner til liner
- Konsekvent højt præstationsniveau gang på gang
LinerGOLD GC liners er fremstillet og testet for at sikre, at du har tillid til hver liner, den installeres på dit GC-system.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Split/Splitless Liner |
| Mængde | 5 |
| Længde (metrisk) | 78,5 mm |
| Emballagemateriale | Kvartsuld |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 mm |
| Til brug med (udstyr) | TRACE 1300-serien og Agilent Instrumenter |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.