Få mere at vide
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Artikelnummer. 15447990 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,75 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Mixed
Længde (metrisk):
105 mm
120 mm
78,5 mm
Blandet
Mængde:
1
2
5
25
Produkttype:
Blandet liner pakke
Dele FocusLiner
Direct Straight Liner
Dobbelt Taper Cyclo Liner
PTV Baffle Liner (Siltek )
PTV Liner, Tenax TA
PTV Siltek Metal liner
PTV Siltek metalforing, uld
PTV Straight Liner
PTV glas lige liner (deaktiveret)
PTV split/splitless lige liner
PTV-foring, koncentriske baffler
PTV-foring, offset 5 baffel
PTV-foring, sintret foring
PTV-foring, tre baffler
PTV-liner Silcosteel til OC
Precision Liner
Split Straight Liner
Split/Splitless Liner
Split/Splitless Mini-Lam Liner
Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack
Split/Splitless Straight Liner
Splitless FocusLiner til 50 mm nål
Splitless Liner
Splitless Precision Liner
Splitless Straight Liner
Splitless Straight Liner (Siltek )
Splitless foring, enkelt konisk foring, uld
Splitless liner, dobbelt taper
Splitless liner, enkelt konisk
Splittet FocusLiner
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 5
76 product options available for selection
Product selection table with 76 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
15447990 4 mm 78,5 mm 5 Splitless foring, enkelt konisk foring, uld Pakke med 5
10299954 2 mm 120 mm 2 PTV Siltek Metal liner Pakke med 2
10428854 1 mm 120 mm 2 PTV Siltek Metal liner Pakke med 2
11827310 1 mm 120 mm 2 PTV-liner Silcosteel til OC Pakke med 2
10651324 5 mm 105 mm 5 Split Straight Liner Pakke med 5
10572075 3 mm 105 mm 5 Split Straight Liner Pakke med 5
10455173 5 mm 105 mm 5 Splitless Straight Liner Pakke med 5
11827290 1 mm 120 mm 5 PTV Straight Liner Pakke med 5
10651914 2 mm 120 mm 5 PTV Straight Liner Pakke med 5
10209964 2 mm 120 mm 5 PTV-foring, sintret foring Pakke med 5
10714847 1 mm 120 mm 5 PTV-foring, tre baffler Pakke med 5
11877350 0,75 mm 105 mm 5 PTV split/splitless lige liner Pakke med 5
10732527 5 mm 105 mm 25 Split Straight Liner Pakke med 25
10732147 3 mm 105 mm 25 Split Straight Liner Pakke med 25
11520964 5 mm 105 mm 25 Splitless Straight Liner Pakke med 25
10619865 1 mm 120 mm 25 PTV Straight Liner Pakke med 25
10690616 2 mm 120 mm 25 PTV Straight Liner Pakke med 25
10147694 1 mm 120 mm 25 PTV-foring, tre baffler Pakke med 25
10416113 5 mm 105 mm 5 Dele FocusLiner Pakke med 5
10300875 2 mm 120 mm 5 PTV Baffle Liner (Siltek ) Pakke med 5
10594465 3 mm 105 mm 5 Splitless Straight Liner (Siltek ) Pakke med 5
10314273 5 mm 105 mm 5 Splittet FocusLiner Pakke med 5
10751957 5 mm 105 mm 5 Splitless FocusLiner til 50 mm nål Pakke med 5
10489614 5 mm 105 mm - Splittet FocusLiner Pakke med 25
10764247 5 mm 105 mm 25 Dele FocusLiner Pakke med 25
10761957 5 mm 105 mm 25 Splittet FocusLiner Pakke med 25
10053004 2 mm 120 mm 5 PTV glas lige liner (deaktiveret) Pakke med 2
10209174 2 mm 120 mm 2 PTV Siltek metalforing, uld Pakke med 2
15237498 4 mm 78,5 mm 5 Split/Splitless Mini-Lam Liner Pakke med 5
15247498 Mixed Blandet 5 Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack Pakke med 5
10190553 3 mm 105 mm 5 Splitless Straight Liner Pakke med 5
15458000 5 mm 105 mm 1 Direct Straight Liner Hver
15488000 3 mm 105 mm 1 Split Straight Liner Hver
15418010 3 mm 105 mm 1 Splitless Liner Hver
15448010 5 mm 105 mm 1 Splitless Liner Hver
15468000 5 mm 105 mm 5 Direct Straight Liner Pakke med 5
15498000 3 mm 105 mm 5 Split Straight Liner Pakke med 5
15428010 3 mm 105 mm 5 Splitless Liner Pakke med 5
15408000 4 mm 78,5 mm 5 Precision Liner Pakke med 5
15438000 1 mm 78,5 mm 5 Direct Straight Liner Pakke med 5
15457980 4 mm 78,5 mm 5 Split/Splitless Liner Pakke med 5
15487980 4 mm 78,5 mm 5 Split/Splitless Straight Liner Pakke med 5
15417990 4 mm 78,5 mm 5 Splitless liner, enkelt konisk Pakke med 5
15477990 4 mm 78,5 mm 5 Splitless liner, dobbelt taper Pakke med 5
15458010 5 mm 105 mm 5 Splitless Liner Pakke med 5
15488010 5 mm 105 mm 5 Precision Liner Pakke med 5
15478000 5 mm 105 mm 25 Direct Straight Liner Pakke med 25
15408010 3 mm 105 mm 25 Split Straight Liner Pakke med 25
15438010 3 mm 105 mm 25 Splitless Liner Pakke med 25
15468010 5 mm 105 mm 25 Splitless Liner Pakke med 25
15447980 4 mm 78,5 mm 1 Split/Splitless Liner Hver
15497990 4 mm 78,5 mm 1 Precision Liner Hver
15477980 4 mm 78,5 mm 1 Split/Splitless Straight Liner Hver
15428000 1 mm 78,5 mm 1 Direct Straight Liner Hver
15407990 4 mm 78,5 mm 1 Splitless liner, enkelt konisk Hver
15467990 4 mm 78,5 mm 1 Splitless liner, dobbelt taper Hver
15437990 4 mm 78,5 mm 1 Splitless liner, enkelt konisk Hver
15418000 4 mm 78,5 mm 25 Precision Liner Pakke med 25
15467980 4 mm 78,5 mm 25 Split/Splitless Liner Pakke med 25
15497980 4 mm 78,5 mm 25 Split/Splitless Straight Liner Pakke med 25
15448000 1 mm 78,5 mm 25 Direct Straight Liner Pakke med 25
15427990 4 mm 78,5 mm 25 Splitless liner, enkelt konisk Pakke med 25
15487990 4 mm 78,5 mm 25 Splitless liner, dobbelt taper Pakke med 25
15457990 4 mm 78,5 mm 25 Splitless foring, enkelt konisk foring, uld Pakke med 25
15438020 2 mm 120 mm 1 PTV-foring, koncentriske baffler Hver
15478010 5 mm 105 mm 1 Precision Liner Hver
15408020 5 mm 105 mm 1 Splitless Precision Liner Hver
15640249 1 mm 120 mm 5 PTV-foring, offset 5 baffel Pakke med 5
15448020 2 mm 120 mm 5 PTV-foring, koncentriske baffler Pakke med 5
15418020 5 mm 105 mm 5 Splitless Precision Liner Pakke med 5
15458020 2 mm 120 mm 25 PTV-foring, koncentriske baffler Pakke med 25
15498010 5 mm 105 mm 25 Precision Liner Pakke med 25
15428020 5 mm 105 mm 25 Splitless Precision Liner Pakke med 25
15548813 Mixed Blandet 5 Blandet liner pakke Pakke med 5
16646912 4 mm 78,5 mm 5 Dobbelt Taper Cyclo Liner -
30130381 2 mm 120 mm 1 PTV Liner, Tenax TA -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 76 options available.
76 options
Product Code. 15447990 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 453A1925UI
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
Brug guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners til konsekvent høj nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse.
Brug guldstandarden i GC liners ydeevne og konsistens. LinerGOLD GC Liners giver øget træghed, hvilket fører til øget nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse. Disse indsprøjtningsportsforinger leverer:
  • Øget nøjagtighed og følsomhed i analyse, hvilket forhindrer tab af følsomme forbindelser i analyse
  • Lavere detektionsgrænser ved analyse af aktive og følsomme forbindelser
  • Fremragende reproducerbarhed giver tillid til dine resultater fra liner til liner
  • Konsekvent højt præstationsniveau gang på gang
LinerGOLD GC liners er fremstillet og testet for at sikre, at du har tillid til hver liner, den installeres på dit GC-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Splitless foring, enkelt konisk foring, uld
Mængde 5
Længde (metrisk) 78,5 mm
Emballagemateriale Kvartsuld
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.3 mm
Til brug med (udstyr) TRACE 1300-serien og Agilent Instrumenter
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.