Få mere at vide
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Brug guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners til konsekvent høj nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse.
Brand: Thermo Scientific™ 45350032-UI
Beskrivelse
Brug guldstandarden i GC liners ydeevne og konsistens. LinerGOLD GC Liners giver øget træghed, hvilket fører til øget nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse. Disse indsprøjtningsportsforinger leverer:
- Øget nøjagtighed og følsomhed i analyse, hvilket forhindrer tab af følsomme forbindelser i analyse
- Lavere detektionsgrænser ved analyse af aktive og følsomme forbindelser
- Fremragende reproducerbarhed giver tillid til dine resultater fra liner til liner
- Konsekvent højt præstationsniveau gang på gang
LinerGOLD GC liners er fremstillet og testet for at sikre, at du har tillid til hver liner, den installeres på dit GC-system.
Tekniske data
5 | |
Ingen | |
3 mm | |
TRACE Ultra og TRACE FOCUS instrumenter |
105 mm | |
Splitless Liner | |
8 mm |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.