Få mere at vide
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Shop alle Thermo Scientific produkterDescripción
Brug guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners til konsekvent høj nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse.
Brug guldstandarden i GC liners ydeevne og konsistens. LinerGOLD GC Liners giver øget træghed, hvilket fører til øget nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse. Disse indsprøjtningsportsforinger leverer:
- Øget nøjagtighed og følsomhed i analyse, hvilket forhindrer tab af følsomme forbindelser i analyse
- Lavere detektionsgrænser ved analyse af aktive og følsomme forbindelser
- Fremragende reproducerbarhed giver tillid til dine resultater fra liner til liner
- Konsekvent højt præstationsniveau gang på gang
LinerGOLD GC liners are manufactured and tested to ensure that you have confidence with every liner that it installed onto your GC system.
Especificaciones
Especificaciones
| Mængde | 25 |
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Emballagemateriale | None |
| Produkttype | Split lige foring |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Til brug med (udstyr) | TRACE Ultra and TRACE FOCUS Instruments |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.