Få mere at vide
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Artikelnummer. 10732147 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,75 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Blandet
Længde (metrisk):
105 mm
120 mm
78,5 mm
Blandet
Mængde:
1
2
5
25
Produkttype:
Blandet liner pakke
Dele FocusLiner
Direct Straight Liner
Direkte lige liner
Dobbelt Taper Cyclo Liner
Forvirret PTV Liner
PTV Baffle Liner (Siltek )
PTV Liner
PTV Liner med sintret foring
PTV Liner, Three Baffles
PTV Silcosteel Liner
PTV Siltek Metal liner
PTV Straight Liner
PTV Straight Liner (deaktiveret)
PTV liner med tre bafler
PTV-liner, koncentriske baffler
Precision Liner
Præcisionsliner
Split Straight Liner
Split lige foring
Split/Splitfri foring
Split/Splitless Liner
Split/Splitless Mini-Lam Liner
Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack
Split/Splitless Straight Liner
Splitfri foring
Splitfri foring, dobbelt konisk
Splitfri foring, enkelt konisk
Splitfri præcisionsliner
Splitless Liner
Splitless Liner med Double Taper
Splitless Liner med Single Taper
Splitless Precision Liner
Splitless Straight Liner
Splitless Straight Liner (Siltek )
Splittet FocusLiner
Tenax
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 10732147
Brand: Thermo Scientific™ 45354031
Brug guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners til konsekvent høj nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse.
Brug guldstandarden i GC liners ydeevne og konsistens. LinerGOLD GC Liners giver øget træghed, hvilket fører til øget nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse. Disse indsprøjtningsportsforinger leverer:
  • Øget nøjagtighed og følsomhed i analyse, hvilket forhindrer tab af følsomme forbindelser i analyse
  • Lavere detektionsgrænser ved analyse af aktive og følsomme forbindelser
  • Fremragende reproducerbarhed giver tillid til dine resultater fra liner til liner
  • Konsekvent højt præstationsniveau gang på gang
LinerGOLD GC liners are manufactured and tested to ensure that you have confidence with every liner that it installed onto your GC system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25
Længde (metrisk) 105 mm
Emballagemateriale None
Produkttype Split Straight Liner
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Instruments
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.