Få mere at vide
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Brug guldstandarden Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners til konsekvent høj nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse.
Brug guldstandarden i GC liners ydeevne og konsistens. LinerGOLD GC Liners giver øget træghed, hvilket fører til øget nøjagtighed, følsomhed og præcision i din gaskromatografi (GC) analyse. Disse indsprøjtningsportsforinger leverer:
- Øget nøjagtighed og følsomhed i analyse, hvilket forhindrer tab af følsomme forbindelser i analyse
- Lavere detektionsgrænser ved analyse af aktive og følsomme forbindelser
- Fremragende reproducerbarhed giver tillid til dine resultater fra liner til liner
- Konsekvent højt præstationsniveau gang på gang
LinerGOLD GC liners er fremstillet og testet for at sikre, at du har tillid til hver liner, der er installeret på dit GC-system.
Specifications
Specifications
| Mængde | 5 |
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Emballagemateriale | Kvartsuld |
| Produkttype | Splittet FocusLiner |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Instruments |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.