Få mere at vide
Thermo Scientific™ Injection Port Liners med CarboFrit for Thermo Scientific™ Spor og fokuser SSL-instrumenter
Artikelnummer. 10390855 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Split Straight Liner
Splitless Straight Liner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10390855 Splitless Straight Liner Pakke med 5
10197594 Split Straight Liner Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10390855 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 453T2130
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Sikre en høj grad af reproducerbarhed med Thermo Scientific Injection Port Liners med CarboFrit for Thermo Scientific Spor og fokuser SSL-instrumenter.
Sikre en høj grad af reproducerbarhed med Thermo Scientific Injection Port Liners med CarboFrit for Thermo Scientific Spor og fokuser SSL-instrumenter. Meget deaktiveret og produceret til krævende tolerancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Splitless Straight Liner
Oversigt 453T2130
Mængde 5
Længde (metrisk) 105 mm
Emballagemateriale CarboFrit
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Til brug med (udstyr) Splitless Straight Liner