Få mere at vide
Thermo Scientific™ Injection Port Liners til GC Instruments
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Optimer ydeevnen af Agilent™ GC-systemer med vores specielt designet Thermo Scientific™ Injection Port Liners til Agilent instrumenter. Stærkt deaktiveret og produceret til krævende tolerancer sikrer disse injektionsforinger enestående reproducerbarhed.
- Meget deaktiveret borosilikatglas
- Emballagemateriale af kvartsuld
- IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Split/Splitless |
| Mængde | 25 |
| Længde (metrisk) | 78.5 mm |
| Emballagemateriale | Ingen |
| Produkttype | Split/Splitless Liner med Single Taper |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 mm |
| Til brug med (udstyr) | GC Injection Port |
| Liner materiale | Meget deaktiveret borosilikatglas |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.