Få mere at vide
Thermo Scientific™ Injection Port Liners til GC Instruments
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Optimer ydeevnen af Agilent™ GC-systemer med vores specielt designet Thermo Scientific™ Injection Port Liners til Agilent instrumenter. Stærkt deaktiveret og produceret til krævende tolerancer sikrer disse injektionsforinger enestående reproducerbarhed.
- Highly deactivated borosilicate glass
- Quartz wool packing material
- ID × OD × L: 4 × 6.3 × 78.5mm
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 453A2325 |
| Mængde | 5 |
| Længde (metrisk) | 78.5 mm |
| Emballagemateriale | None |
| Produkttype | Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 mm |
| Til brug med (udstyr) | GC Injection Port |
| Liner materiale | Highly Deactivated Borosilicate Glass |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.