Få mere at vide
Thermo Scientific™ Injection Port Liners til GC Instruments
Brug disse indsprøjtningsportsforinger til at optimere ydeevnen af Agilent GC instrumenter.
Brand:  Thermo Scientific™ 453A2003
886.97 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10609675
  • 892.00 DKK / Pakke med 5
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Optimer ydeevnen af Agilent™ GC-systemer med vores specielt designet Thermo Scientific™ Injection Port Liners til Agilent instrumenter. Stærkt deaktiveret og produceret til krævende tolerancer sikrer disse injektionsforinger enestående reproducerbarhed.
  • Meget deaktiveret borosilikatglas
  • Emballagemateriale af kvartsuld
  • IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
453A2003
78.5 mm
Split/Splitless Liner
6.3 mm
Meget deaktiveret borosilikatglas
5
Kvartsuld
5.2 mm
GC Injection Port
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Injection Port Liners til GC Instruments > Split/Splitfri m/uld; 5,2 mm ID; 78,5 mm L; 6,3 mm OD; Pk./5
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.