Få mere at vide
Thermo Scientific™ Injection Port Liners til GC Instruments
Artikelnummer. 10479614 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.2 mm
2 mm
2.3 mm
4 mm
5.2 mm
Emballagemateriale:
Ingen
Kvartsuld
None
Quartz Wool
Produkttype:
Cyclosplitter Liner
Direct Straight Liner
Enkelt svanehals liner
Split Straight Liner
Split Straight Liner til Agilent Instrumenter
Split/Splitløs FAST FocusLiner
Split/Splitløs FAST FocusLiner med enkelt taper
Split/Splitløs FocusLiner
Split/Splitløs FocusLiner med enkelt taper
Split/Splitløs Hurtig FocusLiner
Split/Splitless FAST FocusLiner w/ Single Taper
Split/Splitless Liner
Split/Splitless Liner med Double Taper
Split/Splitless Liner med Single Taper
Split/Splitless Liner med forsænket svanehals
Split/Splitless Liner w/ Double Taper
Split/Splitless Liner w/Recessed Gooseneck
Splitless Liner med Single Taper
Splitless Liner w/ Recessed Gooseneck
Splitless Straight Liner
Mængde:
5
25
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 10479614
Brand: Thermo Scientific™ 453A1312
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse indsprøjtningsportsforinger til at optimere ydeevnen af Agilent GC instrumenter.
Optimer ydeevnen af Agilent™ GC-systemer med vores specielt designet Thermo Scientific™ Injection Port Liners til Agilent instrumenter. Stærkt deaktiveret og produceret til krævende tolerancer sikrer disse injektionsforinger enestående reproducerbarhed.
  • Meget deaktiveret borosilikatglas
  • Emballagemateriale af kvartsuld
  • IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Split/Splitless
Mængde 25
Længde (metrisk) 78.5 mm
Emballagemateriale Kvartsuld
Produkttype Split/Splitløs FocusLiner med enkelt taper
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.3 mm
Til brug med (udstyr) GC Injection Port
Liner materiale Meget deaktiveret borosilikatglas
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.