Få mere at vide
Thermo Scientific™ Injection Port Liners til GC Instruments
Artikelnummer. 10253753 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,2 mm
2 mm
2,3 mm
4 mm
5,2 mm
Emballagemateriale:
Ingen
Kvartsuld
Produkttype:
Cyclosplitter Liner
Direct Straight Liner
Direkte Ligeliner
Enkelt svanehals liner
Split Straight Liner
Split Straight Liner til Agilent Instrumenter
Split/Splitløs FAST FocusLiner
Split/Splitløs FocusLiner
Split/Splitløs Hurtig FocusLiner
Split/Splitless FAST FocusLiner med Single taper
Split/Splitless FocusLiner med Single taper
Split/Splitless Liner
Split/Splitless liner med dobbelt taper
Split/Splitless liner med enkelt konisk
Split/Splitless liner med tilbagetrukket gåsehals
Split/splitless liner med indbygget gåsehals
Splitless Straight Liner
Splitless liner med enkelt konisk
Splitless liner med tilbagetrukket gåsehals
Mængde:
5
25
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Emballagemateriale Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10253753 4 mm Kvartsuld Split/Splitløs FocusLiner 5 Pakke med 5
10733667 4 mm Kvartsuld Split/Splitløs FocusLiner 25 Pakke med 25
10239644 4 mm Kvartsuld Split Straight Liner 25 Pakke med 25
10515435 2,3 mm Kvartsuld Split/Splitløs Hurtig FocusLiner 5 Pakke med 5
10533615 4 mm Ingen Split Straight Liner 5 Pakke med 5
10418484 4 mm Kvartsuld Split/splitless liner med indbygget gåsehals 5 Pakke med 5
10479614 4 mm Kvartsuld Split/Splitless FocusLiner med Single taper 25 Pakke med 25
10545435 4 mm Kvartsuld Split/Splitless FocusLiner med Single taper 5 Pakke med 5
10639485 1,2 mm Ingen Direct Straight Liner 5 Pakke med 5
10140893 4 mm Ingen Split/Splitless liner med enkelt konisk 5 Pakke med 5
10555435 4 mm Ingen Split/Splitless liner med dobbelt taper 5 Pakke med 5
10743667 2,3 mm Kvartsuld Split/Splitless FAST FocusLiner med Single taper 25 Pakke med 25
10100993 4 mm Kvartsuld Splitless liner med enkelt konisk 5 Pakke med 5
10269594 5,2 mm Ingen Enkelt svanehals liner 5 Pakke med 5
10107514 5,2 mm Ingen Cyclosplitter Liner 5 Pakke med 5
10609675 5,2 mm Kvartsuld Split/Splitless Liner 5 Pakke med 5
10415923 4 mm Kvartsuld Split Straight Liner 5 Pakke med 5
10525625 2 mm Kvartsuld Splitless Straight Liner 5 Pakke med 5
10016064 2,3 mm Kvartsuld Split/Splitløs FAST FocusLiner 25 Pakke med 25
10279404 4 mm - Split Straight Liner til Agilent Instrumenter 25 Pakke med 25
10438854 4 mm Kvartsuld Split/Splitless liner med tilbagetrukket gåsehals 25 Pakke med 25
10611216 2 mm Ingen Splitless liner med tilbagetrukket gåsehals 5 Pakke med 5
10289214 1,2 mm Ingen Direkte Ligeliner 25 Pakke med 25
10722137 4 mm Ingen Split/Splitless liner med enkelt konisk 25 Pakke med 25
10732137 4 mm Ingen Split/Splitless liner med dobbelt taper 25 Pakke med 25
10055694 2,3 mm Ingen Split/Splitless FAST FocusLiner med Single taper 5 Pakke med 5
16875951 4 mm Kvartsuld Splitless liner med enkelt konisk 25 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 10253753 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 453A1255
Brug disse standard deaktiverede injektionsportforinger til at optimere ydeevnen af Thermo Scientific GC-instrumenter Agilent .
Optimer ydeevnen af Thermo Scientific™ og Agilent™ GC-systemer med vores specialdesignede Thermo Scientific™ Injection Port Liners til Agilent instrumenter. Disse injektionsliners er stærkt deaktiverede og produceres med præcise tolerancer, hvilket sikrer enestående reproducerbarhed.
  • Meget deaktiveret borosilikatglas
  • Emballagemateriale af kvartsuld
  • IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Split/Splitløs FocusLiner
Til brug med (applikation) Splittelse
Mængde 5
Længde (metrisk) 78.5 mm
Emballagemateriale Kvartsuld
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.3 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific TRACE 1300/1600-serien og Agilent GC-instrumenter
Liner materiale Meget deaktiveret borosilikatglas
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.