Få mere at vide
Thermo Scientific™ Injection Port Liners, Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Optimer ydeevnen af Agilent™ GC-systemer med vores specielt designet Thermo Scientific™ Injection Port Liners til Agilent instrumenter. Stærkt deaktiveret og produceret til krævende tolerancer sikrer disse injektionsforinger enestående reproducerbarhed.
- Meget deaktiveret borosilikatglas
- Emballagemateriale af kvartsuld
- IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack |
| Oversigt | 453AG001 |
| Til brug med (applikation) | Split/Splitless |
| Mængde | 5 |
| Længde (metrisk) | Blandet |
| Emballagemateriale | Blandet |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific TRACE 1300/1600-serien og Agilent GC-instrumenter |