Få mere at vide
Brannan™ Initial™ Laboratorietermometer med 3-punkts sporbar kalibrering
Artikelnummer. 17863108
Skift visning
Kalibreringspunkter:
0 °C, 50 °C, 100 °C
0 °C, 50 °C, 90 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibreringspunkter
17863108 0 °C, 50 °C, 90 °C
17833098 0 °C, 50 °C, 100 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17863108 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 46/303/5 + 49/101/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 DKK
    700.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 121.84 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Initial™ grøn spiritus laboratorietermometer med kalibreringscertifikat.
  • Laboratorietermometer
  • Sikker fyld uden kviksølv
  • De initial™ mærkets udvalg af laboratorietermometre er trykt med en klar, letlæselig skala, hvilket gør dem særligt velegnede til studerendes brug
  • Leveres med kalibreringscertifikat
  • Tri top, støbt glas, ikke-rullende enhed for at forhindre brud
  • Leveres som standard i beskyttende individuelt, genlukkeligt teleskoprør
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certificeringer/compliance UK kan spores til nationale standarder ISO 9001
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Længde (metrisk) 30 cm
Materiale Glas
Termometer Fyld Grøn Ånd
Maks. Temperatur (engelsk) 230 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelsk) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 230 °C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Nøjagtighed ±1,5 °C ved 35 °C
Underafdeling 1,0 °C
Nedsænkningslængde 76 mm
Bredde (metrisk) 1.2 cm