Få mere at vide
Initial Calibration Verification Standard IA For CLP, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15698295 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15698295 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15698295 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ICV1A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ca5000 μg/ml
K5000 μg/ml
Mg5000 μg/ml
Na5000 μg/ml
Al200 μg/ml
Ba200 μg/ml
Fe100 μg/ml
Sb60 μg/ml
Co50 μg/ml
V50 μg/ml
Ni40 μg/ml
Cu25 μg/ml
Zn20 μg/ml
Mn15 μg/ml
Ag10 μg/ml
Som10 μg/ml
Cr10 μg/ml
Tl10 μg/ml
Være5 μg/ml
Cd5 μg/ml
Se5 μg/ml
Pb3 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Initial Calibration Verification Standard 1A
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Teknik GC-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre/spor af vinsyre/spor af hydrogenfluorid
Mængde 500 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Components in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF:
Al    •200μg/mL
Sb    •60μg/mL
As    •10μg/mL
Ba    •200μg/mL
Be    •5μg/mL
Cd    •5μg/mL
Ca    •5000μg/mL
Cr    •10μg/mL
Co    •50μg/mL
Cu    •25μg/mL
Fe    •100μg/mL
Pb    •3μg/mL
Mg    •5000μg/mL
Mn    •15μg/mL
Ni    •40μg/mL
K    •5000μg/mL
Se    •5μg/mL
Ag    •10μg/mL
Na    •5000μg/mL
Tl    •10μg/mL
V    •50μg/mL
Zn    •20μg/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Initial Calibration Verification Standard 1A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug