Få mere at vide
Iniparib, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17555575 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17555575 500 mg
17545575 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17555575 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469165000
Kemiske identifikatorer
CAS 160003-66-7
Molekylær formel C7 H5 I N2 O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iniparib
Mængde 500 mg
Formel vægt 298.30
MDL nummer MFCD11110639
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til beige
Renhed ≥97,5 %
InChI nøgle MDOJTZQKHMAPBK-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC(=O)C1=CC(=C(I)C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 4-iodo-3-nitrobenzamide
Molekylvægt (g/mol) 292.03