Få mere at vide
Inhoffen Lythgoe Diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inhoffen Lythgoe Diol |
| CAS | 64190-52-9 |
| Molekylær formel | C13 H24 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Calcitriol Impurity 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O2/c1-9(8-14)10-5-6-11-12(15)4-3-7-13(10,11)2/h9-12,14-15H,3-8H2,1-2H3/t9-,10-,11+,12+,13-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H](O)CCC[C@]12C |
| IUPAC navn | (1R,3aR,4S,7aR)-1-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-7a-methyl-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroinden-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.33 |
| Formel vægt | 212.1776 |