Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Inhibitor Removal Resin
Artikelnummer. p-7070056
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11396099
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042489.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9003-70-7 | C24H27NO5 | 409.48 g/mol
Inhibitorfjernelsesharpiks bruges til fjernelse af phenolinhibitorer: hydroquinon, hydroquinonmonomethylether, tert-butylcatechol. Det deltager også i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-70-7
Tekniske data
Produkttype Inhibitor Removal Resin
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C24H27NO5
MDL nummer 9003-70-7
Form Krystallinsk fast stof
Til brug med (applikation) Til fjernelse af phenoliske hæmmere: hydroquinon, hydroquinonmonomethylether, tert-butylcatechol
InChI nøgle BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
IUPAC navn tert-butyl 4-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-oxopentanoate
Molekylvægt (g/mol) 409.48
Mængde 25 g